Få mere at vide
2-Iodobenzotrifluoride, 99%
Artikelnummer. 11457657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457657 25 g 25g
11467657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15698.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 444-29-1 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444-29-1
Molekylær formel C7H4F3I
Molekylvægt (g/mol) 272.009
MDL nummer MFCD00001041
InChI nøgle IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
PubChem CID 67957
IUPAC navn 1-iod-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzotrifluoride
Tæthed 1.936
Kogepunkt 198°C to 199°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.5305
Mængde 25 g
Beilstein 2090038
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 272.01
Procent renhed 99%