Få mere at vide
2-Iodobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 10550744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10550744 25 g Glasflaske 25g
10754164 1 g Glasflaske 1g
10320424 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4387-36-4 | C7H4IN | 229.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4387-36-4
Molekylvægt (g/mol) 229.02
MDL nummer MFCD00079761
InChI nøgle JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyano-2-iodobenzene, benzonitrile, 2-iodo, o-iodobenzonitrile, 2-iodobenzenecarbonitrile, iodobenzonitrile, 2-cyanoiodobenzene, pubchem3932, acmc-209jvq, 2-iodobenzonitrile, ksc235m8d
PubChem CID 2759358
IUPAC navn 2-iodbenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzonitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4IN
Lineær formel IC6H4CN
Mængde 25 g
Formel vægt 229.02
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.