Få mere at vide
2-Iodobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11692739 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11692739 500 g Plastflaske 500g
10456930 25 g Plastflaske 25g
10657082 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11692739 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122345000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-67-5
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.01
InChI nøgle CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC navn 2-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzoic acid
Smeltepunkt 161,0 °C til 163,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel IC6H4CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Merck Index 15,5074
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 248.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller, pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.