Få mere at vide
2-Iodobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11493204
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493204 100 g 100g
11483204 25 g 25g
11403214 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10563.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248,019 g/mol
Reagens til påvisning af sulfhydrylgrupper i proteiner2-Iodobenzoesyre fungerer som en forløber i fremstillingen af 2-Iodoxybenzoesyre (IBX) og Dess-Martin periodinane, som finder anvendelse som et oxidationsmiddel i syntetisk kemi. Det bruges også i Suzuki reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til påvisning af sulfhydrylgrupper i proteiner2-Iodobenzoesyre fungerer som en precursor i fremstillingen af 2-Iodoxybenzoesyre (IBX) og Dess-Martin periodinane, som finder anvendelse som et oxidationsmiddel i syntetisk kemi. Det bruges også i Suzuki reaktion.
Opløselighed Opløseligt
i dimethylsulfoxid og methanol
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-67-5
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.019
MDL nummer MFCD00002419
InChI nøgle CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC navn 2-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzoic acid
Smeltepunkt 160 °C til 164 °C
Tæthed 2.25
Mængde 100 g
Beilstein 1861406
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5030
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid og methanol
Formel vægt 248.02
Procent renhed ≥98%