Få mere at vide
2-Iodobenzoesyre, 98+%
Descrizione
Reagens til påvisning af sulfhydrylgrupper i proteiner2-Iodobenzoesyre fungerer som en forløber i fremstillingen af 2-Iodoxybenzoesyre (IBX) og Dess-Martin periodinane, som finder anvendelse som et oxidationsmiddel i syntetisk kemi. Det bruges også i Suzuki reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til påvisning af sulfhydrylgrupper i proteiner2-Iodobenzoesyre fungerer som en precursor i fremstillingen af 2-Iodoxybenzoesyre (IBX) og Dess-Martin periodinane, som finder anvendelse som et oxidationsmiddel i syntetisk kemi. Det bruges også i Suzuki reaktion.
Opløselighed Opløseligt
i dimethylsulfoxid og methanol
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 160 °C til 164 °C |
| Tæthed | 2.25 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1861406 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5030 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i dimethylsulfoxid og methanol |
| Formel vægt | 248.02 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Iodobenzoic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobenzoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.