Få mere at vide
2-Iodobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11318416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318416 1 g 1g
11328416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17446.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26260-02-6 | C7H5IO | 232,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26260-02-6
Molekylær formel C7H5IO
Molekylvægt (g/mol) 232.02
MDL nummer MFCD00039570
InChI nøgle WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-iodo, o-iodobenzaldehyde, iodobenzaldehyde, benzaldehyde,iodo, 2-iodobenzenealdehyde, pubchem3914, acmc-209upi, 2-iodobenzaldehyde, ksc203m8l
PubChem CID 643439
IUPAC navn 2-iodbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzaldehyde
Smeltepunkt 36°C to 37°C
Kogepunkt 102°C (3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1927296
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 232.02
Procent renhed 98%