Få mere at vide
2-Iodobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10522082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522082 1 g Glasflaske 1g
13458528 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368170010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26260-02-6 | C7H5IO | 232,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26260-02-6
Molekylær formel C7H5IO
Molekylvægt (g/mol) 232.02
MDL nummer MFCD00039570
InChI nøgle WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-iodo, o-iodobenzaldehyde, iodobenzaldehyde, benzaldehyde,iodo, 2-iodobenzenealdehyde, pubchem3914, acmc-209upi, 2-iodobenzaldehyde, ksc203m8l
PubChem CID 643439
IUPAC navn 2-iodbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34.0°C to 38.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 129.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 232.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.