Få mere at vide
2-Iodonisol, 99%
Artikelnummer. 11449422
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449422 25 g 25g
11459422 100 g 100g
11469422 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449422 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10150.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234,036 g/mol
2-Iodoanisol er blevet brugt i palladium/kobber-katalyseret syntese af o-(1-alkynyl)anisoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Iodoanisol er blevet brugt i palladium/
kobber-katalyseret syntese af o-(1-alkynyl)anisoler.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform og diethylether. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-28-2
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.036
MDL nummer MFCD00001039
InChI nøgle DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
PubChem CID 68257
ChEBI CHEBI:16355
IUPAC navn 1-iod-2-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoanisole
Tæthed 1.8
Kogepunkt 240 °C til 242 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.622
Mængde 25 g
Beilstein 1860243
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5028
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, kloroform og diethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 234.04
Procent renhed 99%