Få mere at vide
2-iodoanilin, 98%
Artikelnummer. 10538660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538660 5 g Glasflaske 5g
10306760 25 g Glasflaske 25g
10493055 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10538660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122300050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-43-0
Molekylær formel C6H6IN
Molekylvægt (g/mol) 219.03
MDL nummer MFCD00007680
InChI nøgle UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC navn 2-jodanilin
SMIL NC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53 °C til 58 °C
Farve Brun til gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 12, 669
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 219.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinske nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.