Få mere at vide
2-iodonanilin, 98+%
Artikelnummer. 11414364
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414364 50 g 50g
11359599 5 g 5g
11369599 25 g 25g
11379599 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11414364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13059.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219,03 g/mol
2-Iodoanilin bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodoanilin bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-43-0
Molekylær formel C6H6IN
Molekylvægt (g/mol) 219.03
MDL nummer MFCD00007680
InChI nøgle UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC navn 2-jodanilin
SMIL NC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoaniline
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 2204899
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 219.03
Procent renhed ≥98%