Få mere at vide
2-jodanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369599
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
Artikelnummer. 11369599
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13059.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
2-Iodoanilin bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodoanilin bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-43-0
Molekylær formel C6H6IN
Molekylvægt (g/mol) 219.03
MDL nummer MFCD00007680
InChI nøgle UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
IUPAC navn 2-jodanilin
SMIL NC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoaniline
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2204899
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.03
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Iodoaniline