Få mere at vide
2'-Iodoacetophenon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Iodoacetophenone |
| Tæthed | 1.746 |
| Kogepunkt | 139 °C til 140 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 103 °C (218 °F) |
| Brydningsindeks | 1.618 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2325078 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 246.05 |
| Procent renhed | ≥98% |