Få mere at vide
2'-Iodoacetophenone, 98+%
Artikelnummer. 11417026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417026 1 g 1g
11427026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25345.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2142-70-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2142-70-3
Molekylær formel C8H7IO
Molekylvægt (g/mol) 246.047
MDL nummer MFCD00094998
InChI nøgle XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethanone, o-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethan-1-one, o-iodobenzoyl, acetophenone, o-iodo, acetophenone, 2'-iodo, ethanone, 1-iodophenyl, ethanone, 1-2-iodophenyl, 1-acetyl-2-iodobenzene
PubChem CID 240431
IUPAC navn 1-(2-iodphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Iodoacetophenone
Tæthed 1.746
Kogepunkt 139°C to 140°C (12 mmHg)
Flammepunkt 103°C (218°F)
Brydningsindeks 1.618
Mængde 1 g
Beilstein 2325078
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 246.05
Procent renhed ≥98%