Få mere at vide
2-iod-5-methylbenzoesyre-methylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10179589
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10179589 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10179589 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00280DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
CAS 103440-52-4
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H9IO2
MDL nummer MFCD12198129
Mængde 5 g
Synonym 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
InChI nøgle DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
IUPAC navn methyl-2-iod-5-methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 276.07
PubChem CID 14263946
Formel vægt 276.07
Procent renhed 95%