Få mere at vide
2-Jodo-4-(trifluormethyl)anilin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Smeltepunkt | 49 °C til 52 °C |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 287.02 |
| Procent renhed | 99% |