Få mere at vide
2-Jodo-4-(trifluormethyl)anilin, 99%
Artikelnummer. 11405337
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405337 10 g 10g
11415337 50 g 50g
11425337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22691.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 163444-17-5 | C7H5F3IN | 287,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163444-17-5
Molekylær formel C7H5F3IN
Molekylvægt (g/mol) 287.02
MDL nummer MFCD02683097
InChI nøgle UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 2783322
IUPAC navn 2-iod-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Mængde 10 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 287.02
Procent renhed 99%