Få mere at vide
2-jod-4-nitrotoluen, 97%
Beskrivelse
2-iod-4-nitrotoluen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt, kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutisk mellemprodukt, kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i toluen
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk. Lysfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-4-nitrotoluene |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i toluen. |
| Formel vægt | 263.03 |
| Procent renhed | 97% |