Få mere at vide
2-jod-4-nitrotoluen, 97%
Artikelnummer. 11477034
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477034 5 g 5g
11487034 25 g 25g
11497034 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21491.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 7745-92-8 | C7H6INO2 | 263,03 g/mol
2-iod-4-nitrotoluen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt, kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-iod-4-nitrotoluen anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt, kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i toluen
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7745-92-8
Molekylær formel C7H6INO2
Molekylvægt (g/mol) 263.03
MDL nummer MFCD00024329
InChI nøgle BUQSRXQJUZTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-nitrotoluene, benzene, 2-iodo-1-methyl-4-nitro, 2-iodo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3957, acmc-209pa2, toluene, 2-iodo-4-nitro, timtec-bb sbb005821
PubChem CID 82188
IUPAC navn 2-iod-1-methyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1I)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-4-nitrotoluene
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene.
Formel vægt 263.03
Procent renhed 97%