Få mere at vide
2-iod-3-methylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379885 1 g 1g
11389885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19876.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108078-14-4
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.046
MDL nummer MFCD00079764
InChI nøgle PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
PubChem CID 2759365
IUPAC navn 2-iod-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 150°C to 153°C
Mængde 1 g
Beilstein 2439521
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 262.05
Procent renhed 98%