Få mere at vide
2-Iodo-3-methoxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11379875
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379875 5 g 5g
11369875 1 g 1g
11389875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19868.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93560-55-5 | C6H6INO | 235.024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93560-55-5
Molekylær formel C6H6INO
Molekylvægt (g/mol) 235.024
MDL nummer MFCD00234181
InChI nøgle NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodanyl-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methoxy, 2-iodo-3-methoxy-pyridine
PubChem CID 817173
IUPAC navn 2-iod-3-methoxypyridin
SMIL COC1=C(N=CC=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-3-methoxypyridine
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Mængde 5 g
Beilstein 115569
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 235.03
Procent renhed 97%