Få mere at vide
2-Jod-1,3,5-trimethylbenzen, 98 %
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene |
| Smeltepunkt | 28 °C til 30 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1860064 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 246.09 |
| Procent renhed | 98% |