Få mere at vide
2-iod-1,3,5-trimethylbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408296
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408296 5 g 5g
11418296 25 g 25g
11428296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15360.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4028-63-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4028-63-1
Molekylær formel C9H11I
Molekylvægt (g/mol) 246.091
MDL nummer MFCD00013707
InChI nøgle GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
PubChem CID 77647
IUPAC navn 2-iod-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Mængde 5 g
Beilstein 1860064
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 246.09
Procent renhed 98%