Få mere at vide
2'-Jodo-1,1':3',1-terphenyl″, 99%
Artikelnummer. 11322659
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322659 5 g 5g
11312659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26704.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 82777-09-1 | C18H13I | 356,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82777-09-1
Molekylær formel C18H13I
Molekylvægt (g/mol) 356.21
MDL nummer MFCD00185026
InChI nøgle RLZYBGOJAWOQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-iodo-1,1':3',1-terphenyl, rlzybgojawoqmk-uhfffaoysa, 2'-iodo-1,1':3',1-terbenzene, 2-iodo-3-phenyl-1,1'-biphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 2'-iodo, 2'-iodo-1,1',3',1 terphenyl
PubChem CID 4078433
IUPAC navn 2-iod-1,3-diphenylbenzen
SMIL IC1=C(C=CC=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Smeltepunkt 113 °C til 116 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 356.21
Procent renhed 99%