Få mere at vide
2'-Jodo-1,1':3',1-terphenyl″, 99%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl |
| Smeltepunkt | 113°C to 116°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 356.21 |
| Procent renhed | 99% |