Få mere at vide
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific™
Selective antagonist at GABA-B receptors
Ring for pris - 3761.25 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 117354-64-0
Molekylær formel C9H12ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 265.708
MDL nummer MFCD00069282
InChI nøgle WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
IUPAC navn 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15415789
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MA
10mg
3761.25 DKK
10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15425789
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MF
50mg
Ring for pris
50mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
117354-64-0
265.708
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
1564
C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
C9H12ClNO4S
MFCD00069282
2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
Tekniske data
2-Hydroxysaclofen
C9H12ClNO4S
UN1759
Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol
C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
265.708
265.71
117354-64-0
MFCD00069282
2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
1564
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0359200
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater