Få mere at vide
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415789
Skift visning
Mængde:
10 mg, 10mg
50 mg, 50mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415789 10 mg, 10mg 10mg
15425789 50 mg, 50mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63588.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Selektiv antagonist ved GABA-B-receptorer
Selektiv antagonist ved GABA-B-receptorer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117354-64-0
Molekylær formel C9H12ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 265.708
MDL nummer MFCD00069282
InChI nøgle WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
IUPAC navn 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxysaclofen
Smeltepunkt 268 °C til 271 °C
Farve Hvid
Mængde 10 mg, 10mg
Fysisk form Fast stof
FN nummer UN1759
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 1 mg/ml; Også opløselig i DMSO,0; 1 mil. HCl og methanol
Formel vægt 265.71