missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxypropyl Nortadalafil (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxypropyl Nortadalafil (mixture of diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O5/c1-13(28)10-26-11-21(29)27-18(24(26)30)9-16-15-4-2-3-5-17(15)25-22(16)23(27)14-6-7-19-20(8-14)32-12-31-19/h2-8,13,18,23,25,28H,9-12H2,1H3/t13?,18-,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 433.1638 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?