CAS RN 1353020-85-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Hydroxypropyl Nortadalafil (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 1353020-85-5 Molekylær formel: C24 H23 N3 O5 Molekylvægt (g/mol): 433.46 Synonym: Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxypropyl)-, (6R,12aR)-,(6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxypropyl)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione,2-Hydroxypropylnortadalafil,2-Hydroxypropyl Nortadalafil IUPAC navn: (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(2-hydroxypropyl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione SMIL: CC(O)CN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O