Få mere at vide
2-Hydroxyphenoxyeddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyphenoxyacetic acid |
| Smeltepunkt | 125 °C til 130 °C |
| Molekylær formel | C5H11ClNO2 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1948566 |
| Synonym | d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride |
| InChI nøgle | CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)N.Cl |
| IUPAC navn | ethyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.60 |
| Vis mere |