Få mere at vide
2-Hydroxyphenoxyeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11336706
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336706 5 g 5g
11346706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03897.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6324-11-4 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6324-11-4
MDL nummer MFCD00015454
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 125°C to 130°C
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 5 g
Beilstein 1948566
Synonym 2-hydroxyphenoxyacetic acid, 2-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-2-hydroxyphenoxy acetic acid, o-hydroxyphenoxy acetic acid, acetic acid, hydroxyphenoxy, o-hydroxyphenoxyacetic acid, enamine_004711, 2-carboxymethoxy phenol, cambridge id 5156176
InChI nøgle LPXHPAYRONCQIF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)OCC(=O)O
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenoxy)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 168.15
PubChem CID 22783
Formel vægt 168.15
Procent renhed ≥98%