missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxymethyl Olanzapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxymethyl Olanzapine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-20-6-8-21(9-7-20)16-13-10-12(11-22)23-17(13)19-15-5-3-2-4-14(15)18-16/h2-5,10,19,22H,6-9,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 328.1358 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?