CAS RN 174756-45-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Hydroxymethyl Olanzapine, TRC
CAS: 174756-45-7 Molekylær formel: C17 H20 N4 O S Molekylvægt (g/mol): 328.43 Synonym: 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol, 4-(4-methyl-1-piperazinyl)-,4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol,LY 290411 IUPAC navn: [4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-2-yl]methanol SMIL: CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(CO)cc24