Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-18-crown-6, 97%
Artikelnummer. 11480810
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480810 1 g 1g
11470810 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044477.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70069-04-4 | C13H26O7 | 294.34 g/mol
2-Hydroxymethyl-18-krone-6 bruges til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70069-04-4
Molekylær formel C13H26O7
Molekylvægt (g/mol) 294.34
MDL nummer MFCD00188046
InChI nøgle HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-18-crown-6, 2-hydroxymethyl-18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan-2-ylmethanol, hydroxy-18-crown-6, 18-crown-6-methanol, hydroxymethyl-18-crown-6, hfrgasadqczxhh-uhfffaoysa, 2-hydroxymethyl-18-crown, 2,5,8,11,14,17-hexaoxacyclooctadecyl methan-1-ol
PubChem CID 3611393
IUPAC navn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ylmethanol
SMIL OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxymethyl-18-crown-6
Tæthed 1.174 g/mL
Kogepunkt 150°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
Beilstein 4313301
Opløselighedsinformation Soluble in water (1000g/L) (25°C).
Formel vægt 294.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske