Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-15-crown-5, 98%
Artikelnummer. 11485210
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485210 1 g 1g
11475210 0.25 g 0.25g
11495210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044500.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75507-25-4 | C11H22O6 | 250.291 g/mol
2-Hydroxymethyl-15-crown-5 bruges til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75507-25-4
Molekylær formel C11H22O6
Molekylvægt (g/mol) 250.291
MDL nummer MFCD00192215
InChI nøgle YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733744
IUPAC navn 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-ylmethanol
SMIL C1COCCOCC(OCCOCCO1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxymethyl-15-crown-5
Tæthed 1.175 g/mL
Kogepunkt 135°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
Beilstein 3589706
Synonym 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-15-crown-5, 2-hydroxymethyl-15-crown 5-ether, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan-2-ylmethanol, hydroxy-15-crown-5, 2-hydroxymethyl-15-crown5-ether, 2-hydroxymethyl-15-crown, 2,5,8,11,14-pentaoxacyclopentadecyl methan-1-ol, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-yl-methanol, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan-2-yl methanol
Opløselighedsinformation Soluble in water(58g/L) (25°C).
Formel vægt 250.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske