Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-12-crown-4, 97%
Artikelnummer. 11485230
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485230 0.25 g 0.25g
11495230 1 g 1g
11405240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044509.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75507-26-5 | C9H18O5 | 206.238 g/mol
Ethylenoxid er vigtigt eller kritisk for produktionen af rengøringsmidler, fortykningsmidler, opløsningsmidler, plast og forskellige organiske kemikalier såsom ethylenglycol, ethanolaminer, simple og komplekse glycoler, polyglycolethere og andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75507-26-5
Molekylær formel C9H18O5
Molekylvægt (g/mol) 206.238
MDL nummer MFCD00067524
InChI nøgle NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733085
IUPAC navn 1,4,7,10-tetraoxacyclododec-2-ylmethanol
SMIL C1COCCOC(COCCO1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxymethyl-12-crown-4
Tæthed 1.20 g/mL
Kogepunkt 115°C (0.04 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.48
Mængde 0.25 g
Beilstein 4661968
Synonym 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-12-crown-4, 2-hydroxymethyl-12-crown4-ether, 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl-12-crown, 2-hydroxymethyl-12-crown 4-ether, 2-hydroxymethyl-12-crown-4-ether, 2-hydroxymethyl-1,2-crown 4-ether, 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-methanol, 2,5,8,11-tetraoxacyclododecyl methan-1-ol
Opløselighedsinformation Miscible in water. Soluble in non-polar solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske