Få mere at vide
2-Hydroxyisobutyric acid, 99% (dry wt.), water <2%
Artikelnummer. 11434524
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434524 25 g 25g
11444524 100 g 100g
11454524 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13146.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
2-Hydroxyisosmørsyre bruges som en elektrolyt ved adskillelse af metalionerne ved on-line cyklisk voltammetri. Det bruges også som en byggesten til syntese af polymerer. Dens konjugatbase, 2-hydroxybutyrat, bruges til at katabolisere L-threonin samt syntetisere glutathion. Desuden bruges det som en indikator for tidlig påvisning af insulinresistens hos ikke-diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxyisosmørsyre bruges som en elektrolyt til adskillelse af metalionerne ved on-line cyklisk voltammetri. Det bruges også som en byggesten til syntese af polymerer. Dens konjugatbase, 2-hydroxybutyrat, bruges til at katabolisere L-threonin samt syntetisere glutathion. Desuden bruges det som en indikator for tidlig påvisning af insulinresistens hos ikke-diabetes.
Opløselighed Opløseligt i vand, ether, alkohol, methanol og
varm benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-61-6
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00004459
InChI nøgle BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
IUPAC navn 2-hydroxy-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyisobutyric acid
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Tæthed 1.24
Kogepunkt 114°C (12 mmHg)
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 2 %
Mængde 25 g
Beilstein 1744739
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyisobutyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyisobutyricacid