Få mere at vide
2-Hydroxyisobutyric acid, 98%
Artikelnummer. 10474915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10474915 1 kg Plastflaske 1kg
10357450 25 g Plastflaske 25g
10438320 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10474915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-61-6
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00004459
InChI nøgle BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
IUPAC navn 2-hydroxy-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyisobutyric acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Kogepunkt 84°C (1.5 mmHg)
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2C(OH)CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 03, 313
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1900g/L (22°C). Other solubilities: soluble in methanol,diethyl ether and hot benzene,sparingly soluble in cold benzene
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%