Få mere at vide
2-Hydroxyhippuric acid, 95%
Artikelnummer. p-145366 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 10061730
Brand: Thermo Scientific Acros 158620025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 487-54-7 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 487-54-7
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00002695
InChI nøgle ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicyluric acid, 2-hydroxyhippuric acid, salicylurate, o-hydroxyhippuric acid, n-salicyloylglycine, salicyloylglycine, n-2-hydroxybenzoyl glycine, glycine, n-2-hydroxybenzoyl, 2-2-hydroxybenzamido acetic acid, n-o-hydroxybenzoylglycine
PubChem CID 10253
ChEBI CHEBI:9008
IUPAC navn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyhippuric acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CONHCH2CO2H
Mængde 2.5 g
Beilstein 10, 92
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 195.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Hydroxyhippuric acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.