Få mere at vide
2-Hydroxyhippursyre, 95%
Artikelnummer. 10061730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061730 2.5 g Glasflaske 2.5g
10327860 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158620025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 487-54-7 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-54-7
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00002695
InChI nøgle ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicyluric acid, 2-hydroxyhippuric acid, salicylurate, o-hydroxyhippuric acid, n-salicyloylglycine, salicyloylglycine, n-2-hydroxybenzoyl glycine, glycine, n-2-hydroxybenzoyl, 2-2-hydroxybenzamido acetic acid, n-o-hydroxybenzoylglycine
PubChem CID 10253
ChEBI CHEBI:9008
IUPAC navn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyhippuric acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CONHCH2CO2H
Mængde 2.5 g
Beilstein 10, 92
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 195.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyhippuric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.