Få mere at vide
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11360164
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360164 25 g 25g
11370164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00679.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7237-34-5 | C20H20BrOP | 387.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7237-34-5
Molekylær formel C20H20BrOP
Molekylvægt (g/mol) 387.26
MDL nummer MFCD00011901
InChI nøgle QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-hydroxyethyl triphenylphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-20appe, 2-hydroxyethyltriphenylphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenyphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-hydroxy ethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-hydroxyethyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 2-hydroxyethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733550
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].OCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 218°C to 220°C
Mængde 25 g
Beilstein 3922741
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 387.26
Procent renhed ≥98%