Få mere at vide
2-Hydroxyethylstearat
Artikelnummer. 10421173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10421173 100 g Glasflaske 100g
10396831 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346951000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 111-60-4 | C20H40O3 | 328,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-60-4
Molekylær formel C20H40O3
Molekylvægt (g/mol) 328.53
MDL nummer MFCD00051465
InChI nøgle RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
PubChem CID 24762
IUPAC navn 2-hydroxyethyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl stearate
Smeltepunkt 55°C to 60°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 149°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in h2o
Formel vægt 328.53
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester
Fysisk form Flager