Få mere at vide
2-Hydroxyethylstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Artikelnummer. 10396831
Brand: Thermo Scientific Acros 346952500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-60-4 | C20H40O3 | 328.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-60-4
Molekylær formel C20H40O3
Molekylvægt (g/mol) 328.53
MDL nummer MFCD00051465
InChI nøgle RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
PubChem CID 24762
IUPAC navn 2-hydroxyethyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl stearate
Smeltepunkt 55°C to 60°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 149°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in h2o
Formel vægt 328.53
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester
Fysisk form Flager