Få mere at vide
2-Hydroxyethylsalicylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593256 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10147803
Brand: Thermo Scientific Acros 174100500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-28-5
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002862
InChI nøgle LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID 6880
ChEBI CHEBI:86541
IUPAC navn 2-hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate
SMIL OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl salicylate
Smeltepunkt 25°C
Farve Colorless
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 172°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 174°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Mængde 50 mL
Beilstein 10, 81
Merck Index 15, 4535
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Oily Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /