Få mere at vide
2-Hydroxyethylsalicylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl salicylate |
| Smeltepunkt | 25 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.2500g/mL |
| Kogepunkt | 172 °C (12,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 174 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Hydroxyethyl salicylate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /