Artikelnummer. 10229603
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10229603
250 mL
Glasflaske
250ml
10147803
50 mL
Glass bottle
50ml
10301434
1 L
Glasflaske
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer.
10229603
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
174102500
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
87-28-5
Molekylær formel
C9H10O4
Molekylvægt (g/mol)
182.18
MDL nummer
MFCD00002862
InChI nøgle
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym
2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID
6880
ChEBI
CHEBI:86541
IUPAC navn
2-hydroxyethyl-2-hydroxybenzoat
SMIL
OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
2-Hydroxyethyl salicylate
Smeltepunkt
25°C
Farve
Farveløs
Tæthed
1.2500g/mL
Kogepunkt
172°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt
174°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
98% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
2-(HO)C6 H4 CO2 CH2 CH2 OH
Mængde
250 mL
Beilstein
10, 81
Merck Index
15, 4535
Specifik vægtfylde
1.25
Opløselighedsinformation
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formel vægt
182.18
Procent renhed
98+%
Fysisk form
Oily Liquid or Low Melting Solid
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?