Få mere at vide
2-Hydroxyethyl Nortadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl Nortadalafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N3O5/c27-8-7-25-11-20(28)26-17(23(25)29)10-15-14-3-1-2-4-16(14)24-21(15)22(26)13-5-6-18-19(9-13)31-12-30-18/h1-6,9,17,22,24,27H,7-8,10-12H2/t17-,22-/m1/s1 |
| Formel vægt | 419.1481 |
| Procent renhed | >95% |