CAS RN 385769-94-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Hydroxyethyl Nortadalafil, TRC
CAS: 385769-94-8 Molekylær formel: C23H21N3O5 Molekylvægt (g/mol): 419.43 Synonym: 2-Hydroxyethyl Nortadalafil,rel-(6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxyethyl)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione IUPAC navn: (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(2-hydroxyethyl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione SMIL: OCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O