missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxyethyl Benzoate(Ethylene Glycol Monobenzoate), TRC

Artikelnummer. 30377134
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377134 10 g
30373794 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91752510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 94-33-7
Molekylær formel C9 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym 2-Benzoyloxyethanol, 1,2-Ethanediol, 1-benzoate, 1,2-Ethanediol, monobenzoate (9CI), Ethylene glycol, monobenzoate (8CI), 2-(Benzoyloxy)ethanol, 2-Benzoyloxy-1-hydroxyethane, 2-Hydroxyethyl benzoate, 2-Hydroxyethyl phenylacetate, NSC 57378, β-Hydroxyethyl benzoate
IUPAC navn 2-hydroxyethyl benzoate
SMIL OCCOC(=O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl Benzoate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
Formel vægt 166.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.