CAS RN 94-33-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Hydroxyethyl Benzoate(Ethylene Glycol Monobenzoate), TRC
CAS: 94-33-7 Molekylær formel: C9 H10 O3 Molekylvægt (g/mol): 166.17 Synonym: 2-Benzoyloxyethanol,1,2-Ethanediol, 1-benzoate,1,2-Ethanediol, monobenzoate (9CI),Ethylene glycol, monobenzoate (8CI),2-(Benzoyloxy)ethanol,2-Benzoyloxy-1-hydroxyethane,2-Hydroxyethyl benzoate,2-Hydroxyethyl phenylacetate,NSC 57378,β-Hydroxyethyl benzoate IUPAC navn: 2-hydroxyethyl benzoate SMIL: OCCOC(=O)c1ccccc1