Få mere at vide
2-Hydroxycarbazole, 97%
Artikelnummer. 11382929
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382929 25 g 25g
11372929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27765.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-79-3 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Carbazol har vist sig muligt at skelne mellem heparin, heparinderivater og andre polyuronider af bindevæv. En ny modifikation af carbazolanalysen er nyttig til bestemmelse af d-mannuronsyre i heteropolysaccharider. 2-Hydroxycarbazol blev anvendt i syntesen af isochromen-fusioneret carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbazol har vist sig muligt at skelne mellem heparin, heparinderivater og andre polyuronider i bindevæv. En ny modifikation af carbazolanalysen er nyttig til bestemmelse af d-mannuronsyre i heteropolysaccharider. 2-Hydroxycarbazol blev anvendt i syntesen af isochromen-fusioneret carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-79-3
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00004962
InChI nøgle GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
PubChem CID 93551
IUPAC navn 9H-carbazol-2-ol
SMIL OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxycarbazole
Smeltepunkt 262°C to 273°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%